Kluczowe dokumenty
LIF457016091
Life Chemicals Inc.
1-(naphthalen-1-yl)guanidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.69
Numer MDL:
Iupac Name
1-(naphthalen-1-yl)guanidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N3.ClH/c12-11(13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H
Klucz InChI
ITPJCQQQTWMTHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)