Kluczowe dokumenty
LIF448902286
Life Chemicals Inc.
tert-butyl 4-(3-aminopyrrolidin-1-yl)piperidine-1-carboxylate sesquioxalate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
808.88
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-aminopyrrolidin-1-yl)piperidine-1-carboxylate sesquioxalate
Inchi Code
1S/2C14H27N3O2.3C2H2O4/c2*1-14(2,3)19-13(18)16-8-5-12(6-9-16)17-7-4-11(15)10-17;3*3-1(4)2(5)6/h2*11-12H,4-10,15H2,1-3H3;3*(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
PGCGWKHWAVIWGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)