Kluczowe dokumenty
LIF448902253
Life Chemicals Inc.
1-(pyrrolidine-1-sulfonyl)piperazine
Wybierz wielkość
250 MG
234,00 zł
500 MG
339,30 zł
1 G
456,30 zł
2.5 G
918,45 zł
5 G
1374,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1909-0037-250MG
234,00 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
234,00 zł
500 MG
339,30 zł
1 G
456,30 zł
2.5 G
918,45 zł
5 G
1374,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.31
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1909-0037-250MG
234,00 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(1-pyrrolidinylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H17N3O2S/c12-14(13,10-5-1-2-6-10)11-7-3-9-4-8-11/h9H,1-8H2
Klucz InChI
FAIWKSJXVXAVTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)