Kluczowe dokumenty
LIF444784457
Life Chemicals Inc.
4-hydrazinyl-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Wybierz wielkość
250 MG
432,90 zł
500 MG
707,85 zł
1 G
1146,60 zł
2.5 G
2293,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1092-0443-250MG
432,90 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
432,90 zł
500 MG
707,85 zł
1 G
1146,60 zł
2.5 G
2293,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.3
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1092-0443-250MG
432,90 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-hydrazino-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H10N4S/c13-16-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-17-12(10)15-7-14-11/h1-7H,13H2,(H,14,15,16)
Klucz InChI
HKYLLTSMUHTLBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)