Kluczowe dokumenty
LIF444784396
Life Chemicals Inc.
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
Wybierz wielkość
250 MG
1146,60 zł
500 MG
2035,80 zł
1 G
3615,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2185-0076-250MG
1146,60 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1146,60 zł
500 MG
2035,80 zł
1 G
3615,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2185-0076-250MG
1146,60 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-7(2)10-12-11(15-13-10)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7,14H,1-2H3
Klucz InChI
JIAKSCRPRKEHHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)