Kluczowe dokumenty
LIF444784373
Life Chemicals Inc.
6-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde
Wybierz wielkość
250 MG
1579,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2185-0028-250MG
1579,50 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1579,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2185-0028-250MG
1579,50 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-13-11-4-3-10(16-2)6-8(11)5-9(7-14)12(13)15/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
AHJZBLOCNWNCMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)