Kluczowe dokumenty
LIF432342310
Life Chemicals Inc.
3-phenoxybenzenesulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.72
Numer MDL:
Iupac Name
3-phenoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-8-4-7-11(9-12)16-10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Klucz InChI
JXJUPXKGJUPDHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)