Kluczowe dokumenty
LIF432342009
Life Chemicals Inc.
5-Methyl-[1,2,4]triazole-3,4-diamine hydrobromide
Wybierz wielkość
250 MG
425,70 zł
500 MG
548,55 zł
1 G
688,95 zł
2.5 G
1203,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F3317-0003-250MG
425,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
425,70 zł
500 MG
548,55 zł
1 G
688,95 zł
2.5 G
1203,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.03
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F3317-0003-250MG
425,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3,4-diamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C3H7N5.BrH/c1-2-6-7-3(4)8(2)5;/h5H2,1H3,(H2,4,7);1H
Klucz InChI
MODVUHVPFJLRDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)