Kluczowe dokumenty
LIF388583906
Life Chemicals Inc.
methyl 3-amino-5-iodothiophene-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.55
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-iodo-2-thiophenecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6INO2S.ClH/c1-10-6(9)5-3(8)2-4(7)11-5;/h2H,8H2,1H3;1H
Klucz InChI
JZKOCMFZWBQUHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)