Kluczowe dokumenty
LIF388152233
Life Chemicals Inc.
3-Morpholin-4-yl-thiochromen-4-one
Wybierz wielkość
250 MG
1292,85 zł
500 MG
2293,20 zł
1 G
4089,15 zł
2.5 G
8184,15 zł
5 G
12 273,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2032-0034-250MG
1292,85 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1292,85 zł
500 MG
2293,20 zł
1 G
4089,15 zł
2.5 G
8184,15 zł
5 G
12 273,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.32
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2032-0034-250MG
1292,85 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)-4H-thiochromen-4-one
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c15-13-10-3-1-2-4-12(10)17-9-11(13)14-5-7-16-8-6-14/h1-4,9H,5-8H2
Klucz InChI
PUMVHOYXQZHZHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)