Kluczowe dokumenty
LIF372158138
Life Chemicals Inc.
3-Benzoyl-9-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.32
Numer MDL:
Iupac Name
3-benzoyl-9-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO4/c18-14-12-6-11(16(20)21)7-13(14)9-17(8-12)15(19)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-13H,6-9H2,(H,20,21)
Klucz InChI
ZAWINDVRSFIRNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
92%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)