Kluczowe dokumenty
LIF372158001
Life Chemicals Inc.
1-(cyclopropylsulfonyl)piperidine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
250 MG
1158,30 zł
500 MG
2059,20 zł
1 G
2965,95 zł
2.5 G
5926,05 zł
5 G
8892,00 zł
10 G
12 717,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2190-0722-250MG
1158,30 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1158,30 zł
500 MG
2059,20 zł
1 G
2965,95 zł
2.5 G
5926,05 zł
5 G
8892,00 zł
10 G
12 717,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.29
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2190-0722-250MG
1158,30 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(cyclopropylsulfonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4S/c11-9(12)7-2-1-5-10(6-7)15(13,14)8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)
Klucz InChI
VQMFTCLAUIDDFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)