Kluczowe dokumenty
LIF372157731
Life Chemicals Inc.
(1,4-dioxan-2-ylmethyl)(methyl)amine
Wybierz wielkość
250 MG
450,45 zł
500 MG
684,45 zł
1 G
947,70 zł
2.5 G
2135,25 zł
5 G
4106,70 zł
10 G
5715,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2184-0213-250MG
450,45 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
450,45 zł
500 MG
684,45 zł
1 G
947,70 zł
2.5 G
2135,25 zł
5 G
4106,70 zł
10 G
5715,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2184-0213-250MG
450,45 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1,4-dioxan-2-yl-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7-4-6-5-8-2-3-9-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
YYQGIBVMSBPIEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)