Kluczowe dokumenty
LIF372157712
Life Chemicals Inc.
3-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
Numer MDL:
Iupac Name
3-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c1-6-10-11-8(12-6)7-3-2-4-9-5-7/h7,9H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
BAWKGMVJXWCTFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)