Kluczowe dokumenty
LIF372157040
Life Chemicals Inc.
tert-butyl (3-amino-9H-carbazol-9-yl)acetate
Wybierz wielkość
250 MG
1784,25 zł
500 MG
3211,65 zł
1 G
5779,80 zł
2.5 G
11 559,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2158-1083-250MG
1784,25 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1784,25 zł
500 MG
3211,65 zł
1 G
5779,80 zł
2.5 G
11 559,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.37
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2158-1083-250MG
1784,25 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl (3-amino-9H-carbazol-9-yl)acetate
Inchi Code
1S/C18H20N2O2/c1-18(2,3)22-17(21)11-20-15-7-5-4-6-13(15)14-10-12(19)8-9-16(14)20/h4-10H,11,19H2,1-3H3
Klucz InChI
LHTXTTOUBQINDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)