Kluczowe dokumenty
LIF372156767
Life Chemicals Inc.
N-(3-{[amino(imino)methyl]amino}phenyl)methanesulfonamide
Wybierz wielkość
250 MG
1117,35 zł
500 MG
1977,30 zł
1 G
3510,00 zł
2.5 G
7025,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2158-0387-250MG
1117,35 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1117,35 zł
500 MG
1977,30 zł
1 G
3510,00 zł
2.5 G
7025,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.27
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2158-0387-250MG
1117,35 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-(3-{[amino(imino)methyl]amino}phenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N4O2S/c1-15(13,14)12-7-4-2-3-6(5-7)11-8(9)10/h2-5,12H,1H3,(H4,9,10,11)
Klucz InChI
DAZIGWRHGQLIMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)