Kluczowe dokumenty
LIF372156526
Life Chemicals Inc.
1-(3,4-difluorobenzoyl)azetidine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
250 MG
1158,30 zł
500 MG
2059,20 zł
1 G
2965,95 zł
2.5 G
5926,05 zł
5 G
8892,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-1105-250MG
1158,30 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1158,30 zł
500 MG
2059,20 zł
1 G
2965,95 zł
2.5 G
5926,05 zł
5 G
8892,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-1105-250MG
1158,30 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(3,4-difluorobenzoyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F2NO3/c12-8-2-1-6(3-9(8)13)10(15)14-4-7(5-14)11(16)17/h1-3,7H,4-5H2,(H,16,17)
Klucz InChI
QVUSRSFQVBSZJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)