Kluczowe dokumenty
LIF372156452
Life Chemicals Inc.
3-(4-methoxyphenyl)azepane
Wybierz wielkość
250 MG
1999,35 zł
500 MG
2759,85 zł
1 G
3871,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-1006-250MG
1999,35 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1999,35 zł
500 MG
2759,85 zł
1 G
3871,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.3
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-1006-250MG
1999,35 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)azepane
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-15-13-7-5-11(6-8-13)12-4-2-3-9-14-10-12/h5-8,12,14H,2-4,9-10H2,1H3
Klucz InChI
LMUYBXXGHQFWSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)