Kluczowe dokumenty
LIF372156312
Life Chemicals Inc.
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Wybierz wielkość
250 MG
2263,95 zł
500 MG
3580,20 zł
1 G
4925,70 zł
2.5 G
9857,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-0840-250MG
2263,95 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2263,95 zł
500 MG
3580,20 zł
1 G
4925,70 zł
2.5 G
9857,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.26
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-0840-250MG
2263,95 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-6-10-9(8-11)4-2-3-5-9/h10H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
MTJIOPLJIVEVOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)