Kluczowe dokumenty
LIF372156145
Life Chemicals Inc.
(2-bromophenyl)[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.18
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromophenyl)[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H16BrNO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-6-4-5-7-9(8)14/h4-7,10H,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Klucz InChI
XAAGWHKTRALRLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)