Kluczowe dokumenty
LIF372155529
Life Chemicals Inc.
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Wybierz wielkość
250 MG
947,70 zł
500 MG
1661,40 zł
1 G
2925,00 zł
2.5 G
5855,85 zł
5 G
8780,85 zł
10 G
12 296,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2146-0054-250MG
947,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
947,70 zł
500 MG
1661,40 zł
1 G
2925,00 zł
2.5 G
5855,85 zł
5 G
8780,85 zł
10 G
12 296,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.31
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2146-0054-250MG
947,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-6(14)13-4-3-7-8(5-13)17-10(12)9(7)11(15)16-2/h3-5,12H2,1-2H3
Klucz InChI
AZLWMKMOYRESGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)