Kluczowe dokumenty
LIF372154973
Life Chemicals Inc.
2,7-Dichloro-4-methoxy-benzothiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.11
Numer MDL:
Iupac Name
2,7-dichloro-4-methoxy-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H5Cl2NOS/c1-12-5-3-2-4(9)7-6(5)11-8(10)13-7/h2-3H,1H3
Klucz InChI
XZCUZHHYCQCYKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)