Kluczowe dokumenty
LIF372154010
Life Chemicals Inc.
7-Phenyl-pteridin-4-ol
Wybierz wielkość
250 MG
1029,60 zł
500 MG
1608,75 zł
1 G
2187,90 zł
2.5 G
3504,15 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2124-0197-250MG
1029,60 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1029,60 zł
500 MG
1608,75 zł
1 G
2187,90 zł
2.5 G
3504,15 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2124-0197-250MG
1029,60 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
7-phenyl-4(3H)-pteridinone
Inchi Code
1S/C12H8N4O/c17-12-10-11(14-7-15-12)16-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15,16,17)
Klucz InChI
CDPVXHVRRKILEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)