Kluczowe dokumenty
LIF372153360
Life Chemicals Inc.
6-(3-methoxyphenyl)pyridazin-3-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer MDL:
Iupac Name
6-(3-methoxyphenyl)-3-pyridazinol
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-9-4-2-3-8(7-9)10-5-6-11(14)13-12-10/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
UOQOBALQFJEZHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)