Kluczowe dokumenty
LIF372153173
Life Chemicals Inc.
Pyrido[2,3-b]pyrazine-8-carbaldehyde
Wybierz wielkość
250 MG
2609,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1957-0051-250MG
2609,10 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2609,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.15
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1957-0051-250MG
2609,10 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
pyrido[2,3-b]pyrazine-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5N3O/c12-5-6-1-2-10-8-7(6)9-3-4-11-8/h1-5H
Klucz InChI
YEGOMKCYWLUVKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)