Kluczowe dokumenty
LIF372152989
Life Chemicals Inc.
5-Chloro-2-hydrazino-4-methyl-1,3-benzothiazole
Wybierz wielkość
250 MG
947,70 zł
500 MG
1661,40 zł
1 G
2925,00 zł
2.5 G
5855,85 zł
5 G
8780,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1908-0022-250MG
947,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
947,70 zł
500 MG
1661,40 zł
1 G
2925,00 zł
2.5 G
5855,85 zł
5 G
8780,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.69
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1908-0022-250MG
947,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(2Z)-5-chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one hydrazone
Inchi Code
1S/C8H8ClN3S/c1-4-5(9)2-3-6-7(4)11-8(12-10)13-6/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
QKNNCNAIIINUMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)