Kluczowe dokumenty
LIF372152958
Life Chemicals Inc.
2-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
Wybierz wielkość
250 MG
735,75 zł
500 MG
1209,60 zł
1 G
1765,35 zł
2.5 G
3350,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1900-0022-250MG
735,75 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
735,75 zł
500 MG
1209,60 zł
1 G
1765,35 zł
2.5 G
3350,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1900-0022-250MG
735,75 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(2Z)-2-hydroxy-3-(2-thienyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C7H6O3S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3H,4H2,(H,9,10)
Klucz InChI
DFEKJNVSDUKUIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)