Kluczowe dokumenty
LIF372152440
Life Chemicals Inc.
2-Bromo-cyclohexane-1,3-dione
Wybierz wielkość
250 MG
280,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F0848-0301-250MG
280,80 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
280,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.02
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F0848-0301-250MG
280,80 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-bromo-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C6H7BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h6H,1-3H2
Klucz InChI
UBUJDMSDEQBNTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)