Kluczowe dokumenty
LIF238935446
Life Chemicals Inc.
1,2,3,4-tetrahydro-1,6-naphthyridin-8-amine
Wybierz wielkość
250 MG
1053,00 zł
500 MG
1872,00 zł
1 G
3088,80 zł
2.5 G
6183,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1957-0087-250MG
1053,00 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1053,00 zł
500 MG
1872,00 zł
1 G
3088,80 zł
2.5 G
6183,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.2
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1957-0087-250MG
1053,00 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,6]naphthyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C8H11N3/c9-7-5-10-4-6-2-1-3-11-8(6)7/h4-5,11H,1-3,9H2
Klucz InChI
DWJYWOLHBXVMFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)