Kluczowe dokumenty
LIF047690513
Life Chemicals Inc.
7,8-Dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
250 MG
947,70 zł
500 MG
1661,40 zł
1 G
2925,00 zł
2.5 G
5855,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1553-0037-250MG
947,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
947,70 zł
500 MG
1661,40 zł
1 G
2925,00 zł
2.5 G
5855,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.27
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1553-0037-250MG
947,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
7,8-dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5S/c1-16-7-4-3-6-5-8(11(13)14)18-12(15)9(6)10(7)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
UZOICEKOYMNEAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)