Kluczowe dokumenty
LIF040892818
Life Chemicals Inc.
5-(6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-yl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.26
Numer MDL:
Iupac Name
5-(5-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3S/c1-6-4-7(5-12-10(6)13)8-2-3-9(16-8)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
DIIWPABHGARQDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)