Kluczowe dokumenty
LIF009210272
Life Chemicals Inc.
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Wybierz wielkość
250 MG
210,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1912-0055-250MG
210,60 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
210,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.28
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1912-0055-250MG
210,60 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C14H13N3/c1-10-3-2-8-17-9-13(16-14(10)17)11-4-6-12(15)7-5-11/h2-9H,15H2,1H3
Klucz InChI
GWBJQNMMOJBUIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)