Kluczowe dokumenty
LIF009210200
Life Chemicals Inc.
2-Chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
Wybierz wielkość
250 MG
1210,95 zł
500 MG
2146,95 zł
1 G
3820,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1910-0028-250MG
1210,95 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1210,95 zł
500 MG
2146,95 zł
1 G
3820,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.69
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1910-0028-250MG
1210,95 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H8ClNS/c1-5-3-6(2)8-7(4-5)11-9(10)12-8/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
UMPCQBBRKCVELL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)