Merck
KEYH57C55D28
Key Organics / BIONET
methyl (2Z)-3-(5-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.17
Numer MDL:
Iupac Name
methyl (Z)-3-(5-fluoropyridin-3-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C9H8FNO2/c1-13-9(12)3-2-7-4-8(10)6-11-5-7/h2-6H,1H3/b3-2-
Klucz InChI
LUVWSGIMPIFCBE-IHWYPQMZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DR-0057
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DR-0057
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)