Merck
KEYH14DE3500
Key Organics / BIONET
1-phenylpiperazine; ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.35
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate compound with 1-phenylpiperazine (1:1)
Inchi Code
1S/C10H14N2.C6H7F3O3/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h1-5,11H,6-9H2;2-3H2,1H3
Klucz InChI
KFTHRFFGKTVJKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-0720
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-0720
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)