Merck
KEY771306129
Key Organics / BIONET
methyl (3R)-3-hydroxynonanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl (R)-3-hydroxynonanoate
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13-2/h9,11H,3-8H2,1-2H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
KHCQOQFCKCGHHU-SECBINFHSA-N
Purity
99%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4970
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4970
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)