Merck
KEY466133716
Key Organics / BIONET
3-(3-bromophenyl)-5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.18
Numer MDL:
Iupac Name
3-(3-bromophenyl)-5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one
Inchi Code
1S/C17H9BrN2O/c18-11-5-3-4-10(8-11)15-9-14-16(20-19-15)12-6-1-2-7-13(12)17(14)21/h1-9H
Klucz InChI
QJWHHMRBGUTLMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12K-551S
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12K-551S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)