Merck
KEY466133148
Key Organics / BIONET
methyl 4-(4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-amido)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.37
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-{[(4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)carbonyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C17H13N3O3S/c1-23-17(22)12-7-9-13(10-8-12)18-16(21)15-14(19-20-24-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,18,21)
Klucz InChI
KJSFFWRATWFBOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-536S
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-536S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)