Merck
KEY466132019
Key Organics / BIONET
methyl 2-({2-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl}oxy)propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.29
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-[(2-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy]propanoate
Inchi Code
1S/C16H15FO3/c1-11(16(18)19-2)20-13-8-9-14(15(17)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Klucz InChI
AFKQHNPGWANCRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10P-037
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10P-037
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)