Merck
KEY465203373
Key Organics / BIONET
2-amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
Numer MDL:
Iupac Name
3-hydroxyphenylalanine
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13)
Klucz InChI
VHVGNTVUSQUXPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3359
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3359
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)