Merck
KEY465203305
Key Organics / BIONET
1-(pyridin-4-yl)imidazolidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.18
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c12-8-10-5-6-11(8)7-1-3-9-4-2-7/h1-4H,5-6H2,(H,10,12)
Klucz InChI
HKCFTGZESMCKJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3660
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3660
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)