Merck
KEY465199578
Key Organics / BIONET
4-[(2E)-2-(phenylmethylidene)hydrazin-1-yl]quinazoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.29
Numer MDL:
Iupac Name
benzaldehyde 4-quinazolinylhydrazone
Inchi Code
1S/C15H12N4/c1-2-6-12(7-3-1)10-18-19-15-13-8-4-5-9-14(13)16-11-17-15/h1-11H,(H,16,17,19)/b18-10+
Klucz InChI
USQZQVMBYROFJP-VCHYOVAHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8E-918
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8E-918
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)