Merck
KEY465199533
Key Organics / BIONET
2-({5-nitroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}sulfanyl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[(5-nitroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O4S2/c11-4(12)3-16-5-6(10(13)14)9-1-2-15-7(9)8-5/h1-2H,3H2,(H,11,12)
Klucz InChI
QSZAKNCBDCGECQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8D-039
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8D-039
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)