Merck
KEY465198795
Key Organics / BIONET
2-cyano-N'-[(Z)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]acetohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-cyano-N'-{(Z)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}acetohydrazide
Inchi Code
1S/C12H14N4O/c1-16(2)11-5-3-10(4-6-11)9-14-15-12(17)7-8-13/h3-6,9H,7H2,1-2H3,(H,15,17)/b14-9-
Klucz InChI
RWGFQNBYOYUCIU-ZROIWOOFSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-707
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-707
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)