Merck
KEY465196008
Key Organics / BIONET
potassium {4-[(1E)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl]pyrimidin-2-yl}sulfanide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.27
Numer MDL:
Iupac Name
potassium 4-[(E)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl]-2-pyrimidinethiolate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2N2S.K/c13-9-3-1-8(11(14)7-9)2-4-10-5-6-15-12(17)16-10;/h1-7H,(H,15,16,17);/q;+1/p-1/b4-2+;
Klucz InChI
AHEUTDPTXBEURT-VEELZWTKSA-M
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4L-043
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-043
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)