Merck
KEY465194872
Key Organics / BIONET
N-[(1E)-2-(benzenesulfonyl)-2-nitroethenyl]-3-chloroaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.77
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-chloro-N-[(E)-2-nitro-2-(phenylsulfonyl)ethenyl]aniline
Inchi Code
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-5-4-6-12(9-11)16-10-14(17(18)19)22(20,21)13-7-2-1-3-8-13/h1-10,16H/b14-10+
Klucz InChI
CZWRRVDCGVTRPU-GXDHUFHOSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3H-071
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3H-071
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)