Merck
KEY465194377
Key Organics / BIONET
4-nitro-N-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.51
Numer MDL:
Iupac Name
4-nitro-N-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzamide
Inchi Code
1S/C24H30N2O3/c1-2-3-4-5-18-6-8-19(9-7-18)20-10-14-22(15-11-20)25-24(27)21-12-16-23(17-13-21)26(28)29/h10-19H,2-9H2,1H3,(H,25,27)
Klucz InChI
PDLCNRPLXIPNJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2R-0839
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2R-0839
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)