Merck
KEY465194215
Key Organics / BIONET
3-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-2,4-dihydroxybenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.14
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2,4-dichlorobenzyl)-2,4-dihydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O3/c15-10-3-1-8(12(16)6-10)5-11-13(18)4-2-9(7-17)14(11)19/h1-4,6-7,18-19H,5H2
Klucz InChI
IPSPQCYVIYGWQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2N-764
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2N-764
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)