Merck
KEY465194149
Key Organics / BIONET
(2E)-3-(4-chlorophenyl)-2-[2-(4-methylphenyl)hydrazin-1-ylidene]-3-oxopropanal
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.74
Numer MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(4-chlorophenyl)-2-[(4-methylphenyl)hydrazono]-3-oxopropanal
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-11-2-8-14(9-3-11)18-19-15(10-20)16(21)12-4-6-13(17)7-5-12/h2-10,18H,1H3/b19-15+
Klucz InChI
OYDUQZJWGLUISR-XDJHFCHBSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2M-053
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2M-053
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)