Merck
KEY465193743
Key Organics / BIONET
1-[1-(4-methoxybenzoyl)-1H-indol-3-yl]ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.32
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-[1-(4-methoxybenzoyl)-1H-indol-3-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C18H15NO3/c1-12(20)16-11-19(17-6-4-3-5-15(16)17)18(21)13-7-9-14(22-2)10-8-13/h3-11H,1-2H3
Klucz InChI
APRIISRIZGSNGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1X-0854
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1X-0854
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)